Learn More
Invitrogen™ Zymosan A (S. cerevisiae) BioParticles™, Alexa Fluor™ 488 conjugate
Código de producto. 11540896
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
Tamaño de la unidad:
2 miligramos
11540896 2 mg 2 miligramos
1 options
Código de producto. 11540896 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor Z23373
Estudiar la fagocitosis por microscopía de fluorescencia, espectrofluorometría cuantitativa y citometría de flujo
  • Fluorescencia de conjugados BioParticles marcados con fluoresceína, parcialmente suprimida en ambientes ácidos, la fluorescencia de los conjugados de colorante Alexa Fluor, BODIPY™ FL, tetrametilrodamina y Texas Red™ es uniformemente intensa por encima dl rango de pH de 3 a 10
  • Etiqueta (Ex/EM): Alexa Fluor488 (aprox. 495/519 nm)
  • Partícula: Zimosano (S. cerevisiae)
  • Se suministran como polvos liofilizados
  • Aproximadamente 3 x 108 partículas de E. coli o S. aureus por mg sólido y aproximadamente 2 x 107 partículas de zimosano por mg sólido
  • Los conjugados pueden reconstituirse en el tampón que prefiera para su uso en ensayos de fagocitosis
  • La fluorescencia de los conjugados BioParticles que están unidos a la superficie celular (pero no internalizados) puede suprimirse mediante bromuro de etidio, azul de tripano u otros supresores
  • Además de las aplicaciones celulares, los conjugados BioParticles fluorescentes pueden ser eficaces como referencias de calibración de citómetros de flujo al clasificar bacterias y mutantes de la levadura
  • Las partículas pequeñas pueden ser referencias útiles para estudios sobre la dispersión de la luz porque sus tamaños y formas difieren de manera característica
Análisis celular, viabilidad celular, proliferación y función, imágenes celulares, endocitosis, exocitosis y fagocitosis, inmunofluorescencia (IF), tinción y detección de inmunofluorescencia
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador (de – 5 a – 30 °C) y proteger de la luz.
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia
Tipo de producto Suplemento
Tipo de colorante Alexa Fluor™ 488
Formulario Polvo liofilizado
pH entre 3 y 10
Línea de productos Alexa Fluor, BioParticles
Cantidad 2 mg
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Especie S. cerevisiae