Learn More
Invitrogen™ Yeast Vacuole Membrane Marker MDY-64
Descripción
MDY-64 es una tinción de membrana de vacuola de levadura verde fluorescente.
Análisis de levadura, análisis celular, estructura celular, seguimiento y rastreo de células, adquisición de imágenes de células, inmunofluorescencia (IF), tinción y detección por inmunofluorescencia, mitocondrias, rastreo microbiano, análisis microbiológico, vacuolas, análisis subcelular de levadura
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Verde |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia |
| Cantidad | 1 mg |
| Método de detección | Fluorescente |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Tipo de etiqueta | Fluorescent Dye |
| Tipo de producto | Marcador de membrana vacuola de levadura |
| SubCellular Localization | Vacuolas |