Learn More
Invitrogen™ Yeast Vacuole Marker Sampler Kit
Descripción
El kit de muestra de marcadores de vacuola de levadura contiene cantidades de muestra de una serie de sondas nuevas y bien establecidas: tres tinciones basadas en cumarina azul fluorescente que tiñen de forma selectiva el lumen de la vacuola de levadura; un marcador de membrana de vacuola de levadura verde fluorescente MDY-64 para teñir la membrana de la vacuola; un marcador comúnmente utilizado 5-(y-6)-carboxi-2',7-diacetato de diclorofluoresceína (carboxi-DCFDA) como estándar.
Análisis de levadura, análisis celular, estructura celular, seguimiento y rastreo de células, adquisición de imágenes de células, inmunofluorescencia (IF), tinción y detección por inmunofluorescencia, mitocondrias, rastreo microbiano, análisis microbiológico, vacuolas, análisis subcelular de levadura
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Azul, verde |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia |
| Cantidad | 1 kit |
| Método de detección | Fluorescente |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Tipo de etiqueta | Fluorescent Dye |
| Tipo de producto | Kit de muestreador de marcador de vacuolas de levaduras |
| SubCellular Localization | Vacuolas |