Learn More
Invitrogen™ X-Rhod-1, AM, cell permeant - Special Packaging
Click to view available options
Cantidad:
10 x 50 μg
Tamaño de la unidad:
500 microgramos
Descripción
- Usos en muchas investigaciones de señalización de calcio, incluida la medición de Ca2+ en células y tejidos
- Las células se pueden cargar como éster AM de estos indicadores calcio mediante la adición del indicador disuelto directamente a las placas que contienen las células cultivadas.
- La señal de fluorescencia de estas células se mide generalmente usando microscopía de fluorescencia
- Presentan un aumento de la fluorescencia al unirse a Ca2+ con poco cambio en la longitud de onda
- Además, los indicadores basados en BAPTA, como estos, se unen a varios cationes de metales pesados (por ejemplo, Mn2+, Zn2+, Pb2+) con mucha mayor afinidad que a Ca2+.
- Las perturbaciones en las mediciones de calcio causadas por la presencia de estos iones pueden controlarse mediante quelante seleccionador de metales pesados
- Etiqueta (Ex/Em de forma unida a Ca2+): X-rhod-1 (580/602 nm)
- Aumento de la intensidad de fluorescencia al unirse a Ca2+: > 100 veces
- Kd para Ca2+ en ausencia de Mg2+, en tampón: aproximadamente 700 nM
Detección de calcio, análisis celular, viabilidad celular, proliferación y función, homeostasis iónica y señalización
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | Viabilidad y proliferación celulares |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia |
| Tipo de producto | Tinte |
| Tipo de colorante | A base de colorantes fluorescentes |
| Cantidad | 10 x 50 μg |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |