Learn More
Invitrogen™ Solución de etiquetado celular Vybrant™ DiO
Código de producto. 10023132
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. 10023132
Marca: Invitrogen™ V22886
Para su uso con microscopio de fluorescencia y citometría de flujo
La solución de etiquetado de células Vybrant DiO es una solución de suministro de colorante que se puede añadir directamente a medios de cultivos normales para etiquetar de manera uniforme células de cultivos adheridas o de suspensión para su uso en aplicaciones de fusión intercelular, adhesión celular y migración.
Análisis celular, proliferación celular, rastreo y seguimiento celular, función y proliferación, rastreo celular general, seguimiento microbiano, rastreo neuronal
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Verde
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente y proteger de la luz.
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia, citómetro de flujo
Cantidad 1 mL
Método de detección Fluorescente
Línea de productos Vybrant
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de etiqueta Fluorescent Dye
Tipo de producto Solución de etiquetado celular
SubCellular Localization Membranas celulares y lípidos, Lipids
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Vybrant DiO Cell-Labeling Solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Dimethylformamide