Learn More
Invitrogen™ Vybrant™ Cell Adhesion Assay Kit
Descripción
El kit de ensayo de adherencia celular Vybrant™ es un ensayo rápido y sensible para medir la adherencia de célula a célula o de célula a superficie para varios tipos celulares. En este ensayo, las células se etiquetan con calceína AM y se les permite adherirse. Después de la eliminación de células no adherentes, la fluorescencia de la calceína se utiliza para calcular el número de células adherentes.
Adherencia celular, análisis celular, rastreo y seguimiento celular, viabilidad celular, proliferación y función, producción de imágenes celulares, ensayos de toxicología celular, quimiotaxis y migración celular, descubrimiento y desarrollo de fármacos, rastreo celular general, detección de alto contenido (HCS), rastreo neuronal, ensayos ADME/Tox basados en objetivos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | Ensayo de fijación celular |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas |
| Tipo de producto | Tinción |
| Tipo de colorante | Otras etiquetas o colorantes |
| Formato | Placa de 96 pocillos |
| Línea de productos | Vybrant |
| Cantidad | 1 kit |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |