Learn More
Invitrogen™ Valinomycin
Código de producto. 11510816
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. 11510816
Marca: Invitrogen™ V1644
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Se utiliza comúnmente como agente para inducir la apoptosis y puede calibrar las respuestas potenciométricas en experimentos de membrana con colorantes potencialmente sensibles
  • La valinomicina es una molécula natural soluble en lípidos (Mr = aproximadamente 1110) que une los iones de potasio y facilita su transferencia a través de las bicapas lipídicas (es decir, es un ionóforo)
  • Una molécula macrocíclica formada por 12 aminoácidos y ésteres alternos, sintetizada por Streptomyces específicos
  • Muestra una selectividad de 10.000 veces para K+ sobre Na+
  • La valinomicina es un potente antibiótico
  • Ionóforo selectivo K+
  • Cargado neutralmente
  • Soluble en etanol, DMSO, etc., pero insoluble en agua
Análisis celular, metabolismo celular, viabilidad celular, proliferación y función, homeostasis iónica y señalización, detección de sodio y potasio
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz.
Tipo de producto Valinomicina
Tipo de colorante Ionóforo
Cantidad 25 mg
Condiciones de envío Temperatura ambiente