Learn More
Invitrogen™ Transferrin From Human Serum, Fluorescein Conjugate
Descripción
La transferrina es una glicoproteína sérica monomérica (aproximadamente 80.000 daltons) que se une a un receptor específico en la superficie de las células vertebradas y administra hasta dos átomos Fe3+ a través de la endocitosis mediada por el receptor.
- Una vez que las proteínas de transferrina portadoras de hierro están dentro de los endosomas, el ambiente ácido favorece la disociación del hierro del complejo receptor de transferrina.
- Tras la liberación de hierro, la apotransferrina se recicla en la membrana plasmática, donde se libera de su receptor para eliminar más hierro
- Por lo tanto, los conjugados fluorescentes de transferrina pueden usarse con LDL fluorescente para distinguir las vías endosomales de reciclado y de dirección lisosómica
- Estos experimentos se realizan normalmente añadiendo transferrina marcada con fluorescencia a las células cultivadas y analizándolas mediante microscopía.
- Etiqueta (Ex/EM): Alexa Fluor 594 (590/617)
- Cantidad: 15 mg sólido (contiene 5 mg de conjugado de transferrina)
- Aplicaciones: Dinámica del receptor de transferrina de imagen usando FRET; Observar el tráfico de receptores en células vivas por microscopía de barrido láser confocal; investigar los eventos que ocurren durante la acidificación endosómica; medir la afinidad de unión de los receptores de transferrina en mamíferos y parásitos
Análisis de bacterias, análisis celular, viabilidad celular, proliferación y función, imágenes celulares, endocitosis, exocitosis y fagocitosis, inmunofluorescencia (IF), tinción y detección de inmunofluorescencia, unión de LPS, análisis microbiológico
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador (de – 5 a – 30 °C) y proteger de la luz. |
| Método de detección | Fluorescente |
| Tipo de producto | Transferrina |
| Tipo de colorante | Colorantes clásicos |
| Formulario | Sólido |
| pH | 7,2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Excitación/emisión | 495/518 |
| Familia de proteínas | Transferrina |