Learn More
Invitrogen™ Transferrin From Human Serum, Alexa Fluor™ 555 Conjugate
Código de producto. 11590776
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
11590776 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 11590776 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor T35352
Complejos de LDL etiquetados útiles en el estudio de la entrega de hasta dos átomos de Fe3+ vía endocitosis mediada por receptores
La transferrina es una glicoproteína sérica monomérica (aproximadamente 80.000 daltons) que se une a un receptor específico en la superficie de las células vertebradas y administra hasta dos átomos Fe3+ a través de la endocitosis mediada por el receptor.
  • Una vez que las proteínas de transferrina portadoras de hierro están dentro de los endosomas, el ambiente ácido favorece la disociación del hierro del complejo receptor de transferrina.
  • Tras la liberación de hierro, la apotransferrina se recicla en la membrana plasmática, donde se libera de su receptor para eliminar más hierro
  • Por lo tanto, los conjugados fluorescentes de transferrina pueden usarse con LDL fluorescente para distinguir las vías endosomales de reciclado y de dirección lisosómica
  • Estos experimentos se realizan normalmente añadiendo transferrina marcada con fluorescencia a las células cultivadas y analizándolas mediante microscopía.
  • Etiqueta (Ex/EM): Alexa Fluor 594 (590/617)
  • Cantidad: 15 mg sólido (contiene 5 mg de conjugado de transferrina)
  • Aplicaciones: Dinámica del receptor de transferrina de imagen usando FRET; Observar el tráfico de receptores en células vivas por microscopía de barrido láser confocal; investigar los eventos que ocurren durante la acidificación endosómica; medir la afinidad de unión de los receptores de transferrina en mamíferos y parásitos
Análisis de bacterias, análisis celular, viabilidad celular, proliferación y función, imágenes celulares, endocitosis, exocitosis y fagocitosis, inmunofluorescencia (IF), tinción y detección de inmunofluorescencia, unión de LPS, análisis microbiológico
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador (de – 5 a – 30 °C) y proteger de la luz.
Método de detección Fluorescente
Tipo de producto Transferrina
Tipo de colorante Colorantes Alexa Fluor
Formulario Sólido
pH 7,2
Línea de productos Alexa Fluor
Cantidad 5 mg
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Excitación/emisión 555/565
Familia de proteínas Transferrina