Learn More
Invitrogen™ Tapsigargina
Código de producto. 11570796
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 x 50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
1000 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11570796 20 x 50 μg 1000 microgramos
10226822 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11570796 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor T7459
Promotor tumoral
Tapsigargina es una lactona sesquiterpénica natural aislada de la planta umbelífera Thapsia garganica. Este promotor tumoral libera Ca2++ de los almacenes intracelulares inhibiendo específicamente el Ca2++-ATPase del retículo endoplásmico. No afecta directamente al Ca2++-ATPases de la membrana plasmática, a la producción de Ins 1,4,5-P3 o a la actividad de la proteína quinasa C.
Análisis celular, estructura celular, adquisición de imágenes de células, inmunofluorescencia (IF), tinción y detección de inmunofluorescencia, receptores
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 20 x 50 μg
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de etiqueta Sin marcar
Fórmula molecular C34H50O12
Tipo de producto Tapsigargina
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Thapsigargin
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Thapsigargin