Learn More
Invitrogen™ TetraSpeck™ Microspheres, 4.0 μm, fluorescent blue/green/orange/dark red
Descripción
- Teñido con cuatro tintes fluorescentes diferentes
- Picos de excitación/emisión: 360/430 nm (azul), 505/515 nm (verde), 560/580 nm (naranja) y 660/680 nm (rojo oscuro)
- Facilitar la calibración de los microscopios de fluorescencia convencionales, los microscopios de escaneo láser confocal y el equipo de procesamiento de imágenes asociado para la adquisición de imágenes tanto científicas como comerciales, especialmente para aplicaciones multicolores
Análisis celular, ciclo celular, viabilidad, proliferación y función celular, adquisición de imágenes celulares, inmunofluorescencia (IF)
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de calibración | Calibración de microscopio confocal, calibración de microscopio de fluorescencia |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el refrigerador (de 2 °C a 8 °C) y proteger de la luz. |
| Color | Naranja, rojo oscuro, azul, verde, Dark Red, Blue, Green |
| Tipo de producto | Microesfera |
| Formato | Gránulos de suspensión |
| Línea de productos | TetraSpeck |
| Cantidad | 0,5 mL |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Diámetro (métrico) | 4 μm |