Learn More
Invitrogen™ Tinciones de gel de proteínas SYPRO™
Código de producto. 11560666
Change view
Click to view available options
Color:
Mandarina
Naranja
Rojo
Rubí
Cantidad:
500 μl
10 x 50 μl
200 ml
1 l
5 l
3 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
200 ml
5 litros
cada uno
paquete de 10
paquete de 3
Código de producto. Color Cantidad unitSize
11560666 Rubí 5 l 5 litros
10338542 Naranja 500 μl cada uno
11510746 Naranja 10 x 50 μl paquete de 10
10348062 Mandarina 500 μl cada uno
10358542 Rojo 500 μl cada uno
11520746 Rojo 10 x 50 μl paquete de 10
11486337 Rubí 200 ml 200 ml
10227202 Rubí 1 l 1 litro
18795435 Rubí 3 x 1 L paquete de 3
9 options
Código de producto. 11560666
Marca: Invitrogen™ S21900
Las tinciones de gel de proteína SYPRO son tinciones fluorescentes sensibles y fáciles de usar para proteínas totales separadas por electroforesis en gel de poliacrilamida (PAGE).
Las tinciones de gel de proteína SYPRO son tinciones fluorescentes sensibles y fáciles de usar para proteínas totales separadas por electroforesis en gel de poliacrilamida (PAGE). Las proteínas teñidas se pueden ver con un transiluminador de luz azul o UV estándar o con un equipo de adquisición de imágenes que contenga los filtros o láseres adecuados. Las tinciones de gel de proteína SYPRO ofrecen muchas ventajas sobre la tinción azul y de plata de Coomassie, incluido un protocolo de tinción rápido en un solo paso que no requiere decoloración, un rango dinámico lineal a lo largo de tres órdenes de magnitud y muy poca variación entre proteínas en la tinción.
Las características de la tinción de gel de proteína SYPRO Ruby incluyen:
• Práctica: formulación lista para su uso
• Alta sensibilidad: detección de 0,25 a 1 ng
• Tinción eficaz para geles 1D y 2D
• Se puede multiplexar con otras tinciones de gel, como tinción de gel de fosfoproteína Pro-Q Diamond o tinción de gel de glicoproteína Pro-Q Emerald 300
• Compatible con el análisis posterior de proteínas mediante secuenciación basada en Edman o espectometría de masas
Las características de la tinción de gel de proteína SYPRO Orange y SYPRO Red incluyen:
• Sensible: detección de 4 a 8 ng
• Rápida: tiempo de tinción de 10 a 60 min
• Ideal para geles 1D
• SYPRO Orange: Ej.: 300, 470 nm, Em: 570 nm
• SYPRO Red: Ej.: 300, 550 nm, Em:
Las características de la tinción de gel de proteína SYPRO Tangerine de 630 nm incluyen:
•Sensible: detección de 4 a 8 ng
• Rápida: tiempo de tinción de 10 a 60 minutos
• Ideal para geles 1D
• No requiere fijación con ácido acético
• Compatible con las posteriores tinción de gel, western blotting, cimografía, electroelución o espectrometría de masas
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente y proteger de la luz.
Ubicación de detección Detección en gel
Color Rubí
Concentración 1X
Método de detección Fluorescencia
Etiqueta o tinte SYPRO Ruby
Tipo de producto Tinción para geles de proteínas
Línea de productos SYPRO
Cantidad 5 l
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Molécula diana proteína
Excitación/emisión 280, 450/610 nm
Mostrar más Mostrar menos
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.