Learn More
Invitrogen™ Electrophoretic Mobility-Shift Assay (EMSA) Kit, with SYBR™ Green & SYPRO™ Ruby EMSA stains
Descripción
Este kit de ensayo electroforético de cambio de movilidad (EMSA) basado en fluorescencia proporciona un método rápido, fácil y cuantitativo. Este kit utiliza dos colorantes fluorescentes para la detección: tinción de gel de ácido nucleico SYBR™ Green EMSA para la detección de ARN o ADN y tinción de gel de proteína SYPRO™ Ruby EMSA para la detección de proteínas. Los ácidos nucleicos y las proteínas se tiñen secuencialmente en el gel después de la electroforesis, por lo que no hay posibilidad de que el etiquetado interfiera con la unión de proteínas que se está analizando.
Ensayos de actividad de enzimas y proteínas, expresión, aislamiento y análisis de proteínas, RNAi, investigación sobre epigenética y ARN no codificante, actividad y detección de factores de transcripción
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| ensayo | EMSA (ensayo electroforético de cambio de movilidad) |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador (de -5 a -30 °C) y proteger de la luz. |
| Método de detección | Fluorescente |
| Cantidad | 1 Kit |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Línea de productos | SYBR, SYPRO |
| Tipo de producto | Kit de ensayo de cambio de movilidad electroforética (EMSA) |
Seguridad y manipulación
- Electrophoretic Mobility-Shift Assay (EMSA) Kit, with SYBR Green & SYPRO Ruby EMSA stains
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P391-Recoger el vertido.
- P403-Almacenar en un lugar bien ventilado.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: Trichloroacetic acid