Learn More
Invitrogen™ Sulforhodamine 101
Descripción
- Se puede utilizar para investigar la morfología neuronal, preparar liposomas fluorescentes, estudiar las comunicaciones celulares y seguir la captación y fusión de fagosomas-lisosomas
Análisis celular, marcado y seguimiento celular, viabilidad celular, proliferación y función, endocitosis, exocitosis y fagocitosis, marcado celular general, marcado neuronal
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Rojo |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente y proteger de la luz. |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia |
| Cantidad | 25 mg |
| Método de detección | Fluorescente |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Tipo de producto | Sulforhodamina 101 |