Learn More
Invitrogen™ Sodium Green™, Tetra (Tetramethylammonium) Salt, cell impermeant
Código de producto. 10645773
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10645773 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 10645773
Marca: Invitrogen™ S6900
Indicador de Na+ excitable con luz visible
  • Para su uso con microscopio de fluorescencia y citómetro de flujo
  • Fluorescente a base de colorante con indicador de sodio
Análisis celular, metabolismo celular, viabilidad celular, proliferación y función, homeostasis iónica y señalización, detección de sodio y potasio
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente y proteger de la luz.
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia, Citómetro de flujo
Tipo de producto Indicador de sodio
Tipo de colorante Indicador de sodio
Línea de productos Sodium Green
Cantidad 1 mg
Condiciones de envío Temperatura ambiente