Learn More
Invitrogen™ Rhodamine 123, 25 mg
Descripción
La rodamina 123 se secuestra con facilidad por parte de mitocondrias activas sin efectos citotóxicos. Este producto se ha utilizado para analizar el potencial de membrana mitocondrial en poblaciones de células apoptóticas.
Apoptosis, análisis celular, estructura celular, viabilidad celular y citotoxicidad, viabilidad celular, función y proliferación, mitocondria, función mitocondrial, función mitocondrial, estructura mitocondrial
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Verde |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia |
| Tipo de producto | Rodamina 123 |
| Cantidad | 25 mg |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Localización subcelular | Mitocondrias |