Learn More
Invitrogen™ Rhodamine 110, bis-(p-Tosyl-L-Glycyl-L-Prolyl-L-Arginine Amide)
Descripción
Este derivado bisamídico de la rodamina 110 (R110) Molecular Probes™ es un sustrato sensible y selectivo para el ensayo de proteasas en solución o en el interior de células vivas. Estos sustratos fluorogénicos contienen un aminoácido o péptido ligado covalentemente a cada uno de los grupos aminos de R110'. Tras la escisión enzimática, el sustrato de bisamida no fluorescente se convierte primero en la monoamida fluorescente y luego en R110, con un aumento adicional de la fluorescencia. El sustrato se puede utilizar para medir de forma continua la actividad enzimática en extractos celulares y preparaciones enzimáticas purificadas utilizando un fluorímetro o un lector de microplacas de fluorescencia, o se puede utilizar para ensayos de proteasas intracelulares con análisis mediante citometría de flujo o microscopía de fluorescencia.
- Tiene propiedades espectrales similares a las de la fluoresceína, por lo que es compatible con los conjuntos de filtros de fluoresceína estándar
- Las relaciones señal-fondo son buenas debido al gran coeficiente de extinción de R110
- A diferencia de la fluoresceína, la intensidad de fluorescencia del producto de reacción de la rodamina 110 es constante a partir del pH 3–9
- Nombre del sustrato: p-tosil-Gli-Pro-Arg)2-R110
- Útil para medir: Trombina
- Ex/Em del producto R110: (498/521 nm)
- Permeabilidad celular
Ensayos de actividad de enzimas y proteínas, actividad de proteasa/peptidasa, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Permeabilidad celular | Permeabilidad celular |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C). |
| Método de detección | Fluorescente |
| Formulario | Sólido |
| Cantidad | 2 mg |
| Sustrato | Sustrato de caspasa |
| Substrate Properties | Sustrato basado en péptidos |
| Target Enzyme | Trombina |
| Para utilizar con (equipo) | Fluorímetro, lector de microplacas |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |