Learn More
Invitrogen™ Rhodamine 110, bis-(CBZ-L-Isoleucyl-L-Prolyl-L-Arginine Amide), Dihydrochloride (BZiPAR)
Descripción
Este bisamido derivado de la rodamina 110 (R110) Molecular Probes™ es un sustrato sensible y selectivo para el ensayo de proteasas en solución o dentro de células vivas. Estos sustratos fluorogénicos contienen un amino ácido o péptido covalentemente unido a cada uno de los grupos amino de R110. Tras la disociación enzimática, el sustrato de bisamido no fluorescente se convierte primero en la monoamida fluorescente y luego en R110, con un aumento adicional de la fluorescencia.
- El sustrato se puede utilizar para medir continuamente la actividad enzimática en extractos celulares y preparaciones enzimáticas purificadas mediante un fluorímetro o un lector de microplacas de fluorescencia.
- Nombre del sustrato: (CBZ-Ile-pro-arg)2-R110
- Útil para medir: Tripsina
- Ex/Em del producto R110: (498/521 nm)
- Penetra en la célula
Propiedades del producto de reacción R110
- Tiene propiedades espectrales similares a las de la fluoresceína, por lo que es compatible con conjuntos de filtros de fluoresceína estándar.
- Las relaciones señal-fondo son buenas debido a la gran coeficiente de extinción de R110.
- A diferencia de la fluoresceína, la intensidad de la fluorescencia del producto de reacción de la rodamina 110 es constante a partir de un pH entre 3 y 9.
Ensayos de actividad enzimática y proteica, actividad de proteasa/peptidasa, proteínas, expresión y aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Permeabilidad celular | Penetra en la célula |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C). |
| Método de detección | Fluorescente |
| Formulario | Sólido |
| Cantidad | 5 mg |
| Sustrato | Sustrato de caspasa |
| Substrate Properties | Sustrato basado en péptidos |
| Target Enzyme | Tripsina |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia, citómetro de flujo |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso diagnóstico o terapéutico en humanos ni en animales.