Learn More
Invitrogen™ Rhod-2, AM, permeable a las células
Descripción
Los indicadores de calcio etiquetados son moléculas que presentan un aumento de la fluorescencia al unirse a Ca2+. Tienen usos en muchas investigaciones de señalización de calcio, incluyendo la medición de Ca2+ en células y tejidos que tienen altos niveles de autofluorescencia y también para detectar la liberación de Ca2+ generada por fotorreceptores y quelantes fotoactivables.
- La señal de fluorescencia de estas células se mide generalmente usando microscopía de fluorescencia
- Etiqueta (Excitación/emisión de forma unida a Ca2+): Rhod-2 (552/581 nm)
- Aumento de la intensidad de fluorescencia al unirse a Ca2+: > 100 veces
- Kd para Ca2+ en ausencia de Mg2+, en tampón: aproximadamente 570 nM
- Presentan un aumento de la fluorescencia al unirse a Ca2+ con poco cambio en la longitud de onda
- Además, los indicadores basados en BAPTA, como estos, se unen a varios cationes de metales pesados (por ejemplo, Mn2+, Zn2+, Pb2+) con mucha mayor afinidad que a Ca2+.
- Las perturbaciones en las mediciones de calcio causadas por la presencia de estos iones pueden controlarse usando el quelante seleccionador de metales pesados TPEN.
Detección de calcio, análisis celular, viabilidad celular, proliferación y función, homeostasis iónica y señalización
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | Viabilidad y proliferación celulares |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia |
| Tipo de producto | Tinción |
| Tipo de colorante | A base de colorantes fluorescentes |
| Cantidad | 1mg |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |