Learn More
Invitrogen™ Rhod-2, AM, permeable a las células
Código de producto. 11533677
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1mg
20 x 50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
1000 microgramos
11533677 20 x 50 μg 1000 microgramos
10217112 1mg 1 miligramo
2 options
Código de producto. 11533677
Marca: Invitrogen™ R1245MP
Las células se pueden cargar como éster AM de estos indicadores calcio mediante la adición del indicador disuelto directamente a las placas que contienen las células cultivadas.
Los indicadores de calcio etiquetados son moléculas que presentan un aumento de la fluorescencia al unirse a Ca2+. Tienen usos en muchas investigaciones de señalización de calcio, incluyendo la medición de Ca2+ en células y tejidos que tienen altos niveles de autofluorescencia y también para detectar la liberación de Ca2+ generada por fotorreceptores y quelantes fotoactivables.
  • La señal de fluorescencia de estas células se mide generalmente usando microscopía de fluorescencia
  • Etiqueta (Excitación/emisión de forma unida a Ca2+): Rhod-2 (552/581 nm)
  • Aumento de la intensidad de fluorescencia al unirse a Ca2+: > 100 veces
  • Kd para Ca2+ en ausencia de Mg2+, en tampón: aproximadamente 570 nM
  • Presentan un aumento de la fluorescencia al unirse a Ca2+ con poco cambio en la longitud de onda
  • Además, los indicadores basados en BAPTA, como estos, se unen a varios cationes de metales pesados (por ejemplo, Mn2+, Zn2+, Pb2+) con mucha mayor afinidad que a Ca2+.
  • Las perturbaciones en las mediciones de calcio causadas por la presencia de estos iones pueden controlarse usando el quelante seleccionador de metales pesados TPEN.
Detección de calcio, análisis celular, viabilidad celular, proliferación y función, homeostasis iónica y señalización
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz.
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (aplicación) Viabilidad y proliferación celulares
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia
Tipo de producto Tinción
Tipo de colorante A base de colorantes fluorescentes
Cantidad 20 x 50 μg
Condiciones de envío Temperatura ambiente