Learn More
Invitrogen™ Resorufin β-D-Galactopyranoside
Descripción
El sustrato fluorogénico β-galactosidasa resorufina β-D-galactopiranósido produce el producto de hidrólisis, la resorufina, con un máximo de absorción/emisión de 571/585 nm.
Ensayos de beta-galactosidasa, análisis celular, ensayos de actividad enzimática y proteica, glucosidasas, neuraminidasas y actividad enzimática relacionada, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, ensayos con indicadores
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador (de -5 a -30 °C) y proteger de la luz. |
| Método de detección | Fluorescente |
| Cantidad | 25 mg |
| Sustrato | Sustrato Beta-Gal |
| Substrate Properties | Sustrato químico |
| Excitación/emisión | 571⁄585 |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |