Learn More
Invitrogen™ RediPlate™ 96 EnzChek™ Tyrosine Phosphatase Assay Kit
Descripción
El kit de ensayo de fosfatasa tirosina RediPlate 96 EnzChek es un ensayo de microplaca basado en fluorescencia listo para usar para detectar tirosina fosfatasas (PTPase) y sus correspondientes moduladores e inhibidores. Cada microplaca de 96 pocillos RediPlate tiene carriles extraíbles, lo que permite a los investigadores realizar tantos ensayos como sea necesario para cada experimento o realizar análisis de alto rendimiento.
También hay disponible un kit de ensayo de 384 pocillos de RediPlate EnzChek PTPase.
Descubrimiento y desarrollo de fármacos, ensayos de actividad enzimática y proteica, actividad de fosfatasas, ensayos de actividad de fosfatasas, biología de fosfatasas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, identificación y validación de dianas y plomo
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. |
| Método de detección | Intensidad de la fluorescencia |
| Para utilizar con (aplicación) | Ensayo de tirosina fosfatasa |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas |
| Tipo de producto | Ensayo de fosfatasa |
| Tipo de colorante | DiFMU |
| Emission | 358⁄452 |
| Línea de productos | EnzChek, RediPlate |
| Cantidad | 1 placa de 96 pocillos |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Mostrar más |