Learn More
Invitrogen™ RediPlate™ 96 EnzChek™ Serine/Threonine Phosphatase Assay Kit
Código de producto. 10145142
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 placa de 96 pocillos
Tamaño de la unidad:
1 set
10145142 1 placa de 96 pocillos 1 set
1 options
Código de producto. 10145142
Marca: Invitrogen™ R33700
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Detecta fosfatasas de serina/treonina y sus correspondientes moduladores e inhibidores
El kit de ensayo de fosfatasas de serina/treonina RediPlate 96 EnzChek proporciona un ensayo rápido, sencillo y directo basado en la fluorescencia para la detección de fosfatasas de serina/treonina y sus correspondientes moduladores e inhibidores. A diferencia de otros ensayos de microplacas, este kit proporciona los reactivos necesarios predispensados en una microplaca de 96 pocillos. Basta con reconstituir el sustrato fluorogénico en los pocillos del ensayo con tampón, añadir la muestra deseada a los pocillos, incubar y luego cuantificar la fluorescencia en cualquier lector de microplacas estándar basado en la fluorescencia. Se incluyen inhibidores en cada pocillo de ensayo para garantizar que el ensayo sea selectivo para las otras fosfatasas de Ser/Thr PPasas, incluida la tirosina fosfatasa, no reaccionan significativamente con el sustrato. Otras ventajas de este ensayo son la compatibilidad con detergentes no iónicos y la insensibilidad al fosfato libre.
Descubrimiento y desarrollo de fármacos, ensayos de actividad enzimática y proteica, actividad de fosfatasas, ensayos de actividad de fosfatasas, biología de fosfatasas, actividad de proteasas/peptidasas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, identificación y validación de dianas y plomo
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz.
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (aplicación) Ensayo de fosfatasas de serina/treonina
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas
Tipo de producto Ensayo de fosfatasa
Tipo de colorante DiFMU
Emission 358⁄452
Línea de productos EnzChek, RediPlate
Cantidad 1 placa de 96 pocillos
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Sustrato DiFMUP
Propiedades de sustrato Sustrato químico
Tipo de sustrato Sustrato de fosfatasa
Enzima diana Fosfatasas de serina⁄treonina