Learn More
Invitrogen™ Pro-Q™ Emerald 488 Glycoprotein Gel and Blot Stain Kit
Descripción
Los kits de tinción de glicoproteínas Pro-Q Emerald 300 y Pro-Q Emerald 488 proporcionan la tecnología más avanzada disponible para la detección de glicoproteínas en geles y en transferencias. La tinción del gel es rápida y muy sensible. En menos de tres horas, es posible detectar tan poco como 300 pg de glicoproteína por banda, dependiendo del grado de glicosilación.
Electroforesis en gel de proteínas, tinción y obtención de imágenes para geles de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas
Especificaciones
Especificaciones
| Ubicación de detección | Detección en transferencia, detección en gel |
| Método de detección | Fluorescente |
| Etiqueta o tinte | Pro-Q Emerald 488 |
| Cantidad | 1 kit |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Molécula diana | Proteínas (glicoproteínas) |
| Línea de productos | PRO-Q |
| Tipo de producto | Kit de tinción de glucoproteínas |