Learn More
Invitrogen™ Pro-Q™ Diamond Phosphoprotein Gel Destaining Solution
Código de producto. 11559296
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 l
5 l
Tamaño de la unidad:
1 litro
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11559296 5 l cada uno
10246142 1 l 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11559296 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor P33311
La solución de decoloración de gel de fosfoproteína Pro-Q Diamond es una solución lista para su uso premezclada para su comodidad.
La solución de decoloración de gel de fosfoproteína Pro-Q Diamond es una solución lista para su uso premezclada para su comodidad. Está formulada para su uso con la tinción de gel de fosfoproteína Pro-Q Diamond. La decoloración es importante para reducir la señal de fondo del gel y la señal de tinción no específica.
La solución de decoloración de gel de fosfoproteína Pro-Q Diamond es una solución lista para su uso premezclada para su comodidad. Está formulada para su uso con la tinción de gel de fosfoproteína Pro-Q Diamond. La decoloración es importante para reducir la señal de fondo del gel y la señal de tinción no específica.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Descripción Solución de decoloración de gel de fosfoproteína Pro-Q™ Diamond, 5 l
Ubicación de detección Detección en gel
Método de detección Fluorescencia
Etiqueta o tinte Pro-Q Diamond
Cantidad 5 l
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Molécula diana Proteínas (fosfoproteínas)
Línea de productos PRO-Q
Tipo de producto Solución de decoloración para geles de fosfoproteínas
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.