Learn More
Invitrogen™ Pro-Q™ Diamond Phosphoprotein Gel Destaining Solution
Descripción
La solución de decoloración de gel de fosfoproteína Pro-Q Diamond es una solución lista para su uso premezclada para su comodidad. Está formulada para su uso con la tinción de gel de fosfoproteína Pro-Q Diamond. La decoloración es importante para reducir la señal de fondo del gel y la señal de tinción no específica.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Descripción | Solución de decoloración de gel de fosfoproteína Pro-Q™ Diamond, 1 l |
| Ubicación de detección | Detección en gel |
| Método de detección | Fluorescencia |
| Etiqueta o tinte | Pro-Q Diamond |
| Cantidad | 1 l |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Molécula diana | Proteínas (fosfoproteínas) |
| Línea de productos | PRO-Q |
| Tipo de producto | Solución de decoloración para geles de fosfoproteínas |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.