Learn More
Invitrogen™ Pro-Q™ Diamond Phosphoprotein Enrichment Kit
Descripción
El kit de enriquecimiento con fosfoproteína Pro-Q™ Diamond permite un aislamiento eficiente y no radiactivo de fosfoproteínas a partir de extractos celulares complejos. El kit proporciona resina, reactivos y columnas diseñadas para aislar fosfoproteínas de 0,5-1,0 mg de proteína celular total por columna.
Purificación de proteínas y péptidos, enriquecimiento de proteínas, electroforesis en geles de proteínas, tinción y obtención de imágenes de geles de proteínas, preparación de muestras de proteínas y purificación de proteínas, expresión, aislamiento y análisis de proteínas
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 kit |
| Línea de productos | PRO-Q |
| Tipo de producto | Kit de enriquecimiento de fosfoproteína |