Learn More
Invitrogen™ Press-to-Seal™ Silicone Sheet, 13 cm x 18 cm, 0.5 mm thick
Product Code. 10174822
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 set
Unit Size:
cada uno
Product Code. Cantidad unitSize
10174822 1 set cada uno
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10174822
Brand: Invitrogen™ P18178
This item is not returnable. View return policy
Para que sean versátiles y flexibles, los aislantes se pueden cortar fácilmente a medida de carcasas personalizadas
  • Disponible precortada según las dimensiones interiores específicas o como lámina de material que se puede cortar
  • Los aislantes son esterilizable en autoclave y no citotóxicos
  • Pueden usarse para aislar las células de placas de cultivo o para separar muestras en portaobjetos para microscopio
Análisis celular, obtención de imágenes celulares, preparación de muestras de IHC, tinción y detección de IHC, inmunocitoquímica (ICC), inmunofluorescencia (IF), preparación de muestras de inmunofluorescencia, inmunohistoquímica (IHC)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo Lámina de silicona
Tratamiento de superficie Cultivo celular
Material Silicona
Grosor (métrico) 0,5 mm
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Fondo (métrico) 0,5 mm
Condiciones de envío Temperatura ambiente
N.° por paquete 1 set
Dimensions (LxW) 13 cm x 18 cm
Línea de productos Press-to-Seal
Cantidad 1 set