Learn More
Invitrogen™ Press-to-Seal™ Silicone Isolator, one well, 20 mm diameter, 0.5 mm deep
Description
- Disponible cortado previamente acorde a dimensiones interiores específicas
- Los aislantes son esterilizables en autoclave y no citotóxicos
- Pueden usarse para aislar las células de placas de cultivo o para separar muestras en portaobjetos para microscopio
Análisis celular, obtención de imágenes celulares, preparación de muestras de IHC, tinción y detección de IHC, inmunocitoquímica (ICC), inmunofluorescencia (IF), preparación de muestras de inmunofluorescencia, inmunohistoquímica (IHC)
Specifications
Specifications
| Tipo | Lámina de silicona Press-to-Seal™ |
| Pocillos | 1 |
| Color | Rojo |
| Descripción | 1 pocillo, 20 mm de diam., 0,5 mm de profundidad |
| Tratamiento de superficie | Cultivo celular |
| Material | Silicona |
| Grosor (métrico) | 0,5 mm |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Fondo (métrico) | 0,5 mm |
| Diámetro (métrico) | 20 mm |
| Show More |