Learn More
Invitrogen™ PIP Strips™ Membranes
Descripción
Las membranas PIP Strips están diseñadas para la identificación de proteínas que poseen dominios fosfoinositidos y para el análisis de sus especificidades de unión a lípidos. Las membranas PIP Strips facilitan el análisis de las interacciones de la proteína fosfoinositida mediante ensayos de superposición de proteína y lípidos. Las proteínas pueden detectarse mediante procedimientos estándar Western blot en combinación con sistemas de generación de señales mediados por fosfatasa alcalina y peroxidasa de rábano (HRP) de alto rendimiento.
Análisis celular, estructura celular, ensayos de actividad enzimática y proteica, actividad de lipasa y fosfopolipasa, membranas (generales) y lípidos, membrana plasmática, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el refrigerador (2 °C a 8 °C) y proteger de la luz. |
| Tipo de producto | Matrices de fosfolípidos |
| Formato | Membrana |
| Línea de productos | PIP Strips |
| Cantidad | 2 tiras |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |