Learn More
Invitrogen™ PIP Strips™ Membranes
Código de producto. 10728234
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 tiras
2 tiras
Tamaño de la unidad:
cada uno
10728234 10 tiras cada uno
10768044 2 tiras cada uno
2 options
Código de producto. 10728234
Marca: Invitrogen™ P23751
Identifique las proteínas que poseen dominios fosfoinositidos
Las membranas PIP Strips están diseñadas para la identificación de proteínas que poseen dominios fosfoinositidos y para el análisis de sus especificidades de unión a lípidos. Las membranas PIP Strips facilitan el análisis de las interacciones de la proteína fosfoinositida mediante ensayos de superposición de proteína y lípidos. Las proteínas pueden detectarse mediante procedimientos estándar Western blot en combinación con sistemas de generación de señales mediados por fosfatasa alcalina y peroxidasa de rábano (HRP) de alto rendimiento.
Análisis celular, estructura celular, ensayos de actividad enzimática y proteica, actividad de lipasa y fosfopolipasa, membranas (generales) y lípidos, membrana plasmática, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en el refrigerador (2 °C a 8 °C) y proteger de la luz.
Tipo de producto Matrices de fosfolípidos
Formato Membrana
Línea de productos PIP Strips
Cantidad 10 tiras
Condiciones de envío Temperatura ambiente