Learn More
Invitrogen™ Paclitaxel (Taxol Equivalent) - for use in research only
Descripción
Paclitaxel (anteriormente denominado taxol en algunas publicaciones científicas) es el nombre genérico aprobado para el fármaco contra el cáncer Taxol (marca registrada de Bristol-Myers Squibb Co). El Paclitaxel promueve el ensamblaje de la tubulina, produciendo agregados que no pueden ser despolimerizados por dilución, iones de calcio, frío o una serie de fármacos que alteran los microtúbulos. Las células cultivadas tratadas con Paclitaxel se bloquean en las fases G2 y M del ciclo celular.
Análisis celular, estructura celular, citoesqueleto
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en congelador entre -5 °C y -30 °C |
| Cantidad | 5 mg |
| Formulario | Liofilizado |
| Inhibidores | Inhibidor citoesquelético |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Inhibición o diana específica | Tubulina |
| Tipo de producto | Paclitaxel |