Learn More
Invitrogen™ OxyBURST™ Green H2HFF BSA - Special Packaging
Descripción
Análisis celular, ciclo celular, estructura celular, viabilidad celular, proliferación y función, endocitosis, exocitosis y fagocitosis, lisosomas, vacuolas
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador (de – 5 a – 30 °C) y proteger de la luz. |
| Método de detección | Fluorescente |
| Tipo de producto | Suplemento |
| Formulario | Sólido |
| Indicador | Sensor de radicales libres |
| Propiedades del indicador | A base de colorantes fluorescentes |
| Línea de productos | OXYBURST |
| Cantidad | 5 x 1 mg |
| Tipo de reactivo | Fluorogénico |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |