Learn More
Invitrogen™ Oregon Green™ 488 BAPTA-6F, Hexapotassium Salt, cell impermeant
Descripción
- Tiene una Kd para Ca2+ de aproximadamente 3 μM
- Absorción/emisión máxima de aproximadamente 492/517 nm
Detección de calcio, análisis celular, viabilidad celular, proliferación y función, homeostasis iónica y señalización
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia, Citómetro de flujo, Lector de microplacas |
| Tipo de producto | Indicador de calcio |
| Tipo de colorante | A base de colorantes fluorescentes |
| Línea de productos | Oregon Green |
| Cantidad | 500 μg |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |