Learn More
Invitrogen™ Oregon Green™ 488 BAPTA-1, Hexapotassium Salt, cell impermeant
Código de producto. 11589186
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 μg
Tamaño de la unidad:
500 microgramos
11589186 500 μg 500 microgramos
1 options
Código de producto. 11589186
Marca: Invitrogen™ O6806
Un indicador de calcio excitable con luz visible
  • Esta forma de sal soluble en agua es útil para la carga intracelular por microinyección, infusión a partir de pipeta de parche o captación inducida por el reactivo de carga celular pinocítica Influx™ (Cat. Nº I-14402)
Detección de calcio, análisis celular, viabilidad celular, proliferación y función, homeostasis iónica y señalización
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz.
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia, Citómetro de flujo, Lector de microplacas
Tipo de producto Indicador de calcio
Tipo de colorante A base de colorantes fluorescentes
Línea de productos Oregon Green
Cantidad 500 μg
Condiciones de envío Temperatura ambiente