Learn More
Invitrogen™ Oregon Green™ 488 BAPTA-1 dextran, Potassium Salt, 10,000 MW, Anionic
Código de producto. 11579186
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
11579186 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 11579186 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor O6798
Las formas de dextrano de estos indicadores de calcio muestran una reducción drástica tanto en la fuga como en la compartimentación en comparación con las formas de éster AM
Los indicadores de calcio etiquetados son moléculas que presentan un aumento de la fluorescencia al unirse a Ca2+. Se pueden utilizar en muchas investigaciones de señalización del calcio, incluida la medición de Ca2+ intracelular, tras la entrada y liberación de Ca2+ y la adquisición de imágenes de excitación multifotónica de Ca 2+ en tejidos vivos.
  • Las células pueden estar cargadas físicamente con formas de sal impenetrable en las células de estos indicadores conjugados con dextrano mediante pipeta de parche o microinyección
  • La señal de fluorescencia de estas células se mide mediante microscopía de fluorescencia
  • Etiqueta (Ex/EM): Oregon Green 488 BAPTA-1 (494/523 nm)
  • Aumento de la intensidad de fluorescencia al unirse con Ca2+: aproximadamente 14 veces
  • Presentan un aumento de la fluorescencia al unirse a Ca2+ con poco cambio en la longitud de onda
  • Estas sondas se excitan con luz visible y dado que la energía requerida para la excitación es baja, el potencial de fotodaño celular se reduce.
  • Los instrumentos basados en láser de uso habitual (por ejemplo, microscopios de escaneo láser confocal) son capaces de excitar eficientemente esos indicadores, y sus emisiones están en regiones del espectro donde los fondos de dispersión y autofluorescencia celular no suelen causar problemas.
Detección de calcio, análisis celular, viabilidad celular, proliferación y función, homeostasis iónica y señalización
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz.
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (aplicación) Ensayo de potasio
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia, Citómetro de flujo, Lector de microplacas
Tipo de producto Reactivo
Tipo de colorante A base de colorantes fluorescentes
Línea de productos Oregon Green
Cantidad 5 mg
Condiciones de envío Temperatura ambiente