Learn More
Invitrogen™ BAPTA- Oregon Green™ 488, AM, con permeabilidad celular - Embalaje especial
Código de producto. 11599186
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 50 μg
Tamaño de la unidad:
500 microgramos
11599186 10 x 50 μg 500 microgramos
1 options
Código de producto. 11599186
Marca: Invitrogen™ O6807
Las células se pueden cargar como éster AM de estos indicadores calcio mediante la adición del indicador disuelto directamente a las placas que contienen las células cultivadas.
Los indicadores de calcio marcados son moléculas que presentan un aumento de la fluorescencia al unirse a Ca2+. Se pueden utilizar en muchas investigaciones de señalización del calcio, incluida la medición de Ca2+ intracelular, tras la entrada y liberación de Ca2+ y la adquisición de imágenes de excitación multifotónica de Ca 2+ en tejidos vivos.
  • La señal de fluorescencia de estas células se mide generalmente mediante microscopía de fluorescencia, ensayos de microplacas de fluorescencia o citometría de flujo.
  • Etiqueta (Ex/EM): Oregon Green 488 BAPTA-1 (494/523 nm)
  • Aumento de la intensidad de fluorescencia al unirse con Ca2+: aproximadamente 14 veces
  • Presentan un aumento de la fluorescencia al unirse a Ca2+ con poco cambio en la longitud de onda
  • Estas sondas se excitan con luz visible y dado que la energía requerida para la excitación es baja, el potencial de fotodaño celular se reduce.
  • Los instrumentos basados en láser de uso habitual (por ejemplo, microscopios de escaneo láser confocal) son capaces de excitar eficientemente esos indicadores, y sus emisiones están en regiones del espectro donde los fondos de dispersión y autofluorescencia celular no suelen causar problemas.
Detección de calcio, análisis celular, viabilidad celular, proliferación y función, ensayos de segundo mensajero basados en células, descubrimiento y desarrollo de fármacos, biología de receptores acoplados a proteínas G, homeostasis iónica y señalización, identificación y validación de objetivos y plomo
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en congelador entre -5 °C y -30 °C
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (aplicación) Viabilidad y proliferación celulares
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia, Citómetro de flujo, Lector de microplacas
Tipo de producto Tinción
Tipo de colorante A base de colorantes fluorescentes
Línea de productos Oregon Green
Cantidad 10 x 50 μg
Condiciones de envío Temperatura ambiente