Learn More
Invitrogen™ NP-EGTA, AM (o-Nitrophenyl EGTA, AM), cell permeant
Código de producto. 11529156
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 x 50 μg
Tamaño de la unidad:
1000 microgramos
11529156 20 x 50 μg 1000 microgramos
1 options
Código de producto. 11529156
Marca: Invitrogen™ N6803
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Una vez convertido a EGTA-NP por esterasas intracelulares, se convierte en quelante fotolábil
  • Tras la conversión, muestra una alta selectividad para Ca2+ con iluminación UV: Kd aumenta de 80 nM a > 1 mm
Detección de calcio, análisis celular, viabilidad celular, proliferación y función, homeostasis iónica y señalización
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz.
Para utilizar con (aplicación) Viabilidad y proliferación celulares
Tipo de producto AM NP-EGTA
Tipo de colorante Quelante (no fluorescente)
Cantidad 20 x 50 μg
Condiciones de envío Temperatura ambiente