Learn More
Invitrogen™ Newport Green™ DCF Diacetate, cell permeant
Descripción
- Kd para Ca2+ > 100 μM), lo que lo convierte en una valiosa sonda para detectar la entrada de Zn2+ en neuronas a través de canales de tensión o de glutamato
- Cuando se utiliza junto con colorantes con Ca2+/Zn2+ de sensibilidad doble como fura-2 y mag-fura-2, proporciona la confirmación de que se están detectando cambios en los niveles de Zn2+, y no de Ca2+ o Mg2+
- Se ha caracterizado la respuesta a los metales de transición, incluyendo Zn, Mn, Fe, Co, Cu(I), Cu(II), Ni y Cd
- Etiqueta (Ex/EM): DCF Newport Green (aproximadamente 505/535 nm)
- Kd (Zn2+) (en tampón): Aproximadamente 1 μM
- El producto liofilizado puede disolverse en DMSO para su uso.
- El producto normalmente se carga en las células añadiendo un indicador disuelto a células que contengan medios
Análisis celular, metabolismo celular, viabilidad celular, proliferación y función, homeostasis iónica y señalización, detección de iones de zinc y metales pesados
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en congelador entre -5 °C y -30 °C |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | Viabilidad y proliferación celulares |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia |
| Tipo de producto | Diacetato de DCF |
| Tipo de colorante | Indicador de zinc |
| Línea de productos | Verde Newport |
| Cantidad | 1 mg |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |