Learn More
Invitrogen™ NeuroTrace™ BDA-10,000 Neuronal Tracer Kit
Código de producto. 10645963
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
10645963 1 kit cada uno
1 options
DAB es mutagénico.
Código de producto. 10645963 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor N7167
DAB es mutagénico.
Includes
El kit de marcador neuronal NeuroTrace BDA-10.000 contiene cantidades convenientes de cada uno de los componentes necesarios para el marcado neuroanatómico con BDA, incluyendo; 10.000 PM de biotina dextrano amina fijable con lisina; avidina-peroxidasa de rábano; 3,3'-diaminobenzidina
Contiene marcador neuronal, biotina dextrano amina (BDA), y reactivos de detección, avidina-peroxidasa de rábano (avidina-HRP) y diaminobenzidina (DAB) para su posterior visualización por microscopía de luz o electrones
El marcador neuronal biotina dextrano amina (BDA) se transporta a largas distancias y llena los procesos neuronales finos bidireccionalmente, incluyendo los boutones en la dirección anterógrada y las estructuras dendríticas en la dirección retrógrada. De 1-3 días a semanas después de que se inyecte BDA en la región deseada del cerebro, el tejido cerebral es fijado, seccionado e incubado con avidina-peroxidasa de rábano (avidina-HRP). Después de una reacción de diaminobenzidina (DAB), el producto de reacción DAB con densidad de electrones puede verse por microscopía de luz o electrones.
Análisis celular, trazado y seguimiento celular, trazado neuronal
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Método de detección Colorimétrico
Tipo de producto Kit de trazadores neuronales
Cantidad 1 kit
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador (de -5 a -30 °C) y proteger de la luz.
Condiciones de envío Hielo húmedo
Para utilizar con (equipo) Microscopio de electrones, microscopio de luz
Localización subcelular Citoplasma & citosol
Línea de productos NEUROTRACE