Learn More
Invitrogen™ Naphthalene-2,3-Dicarboxaldehyde (NDA)
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Descripción
- Dialdehído aromático naftaleno-2,3-dicarboxaldehído (NDA) es esencialmente no fluorescente hasta que reacciona con amina primaria en presencia de exceso de cianuro o tiol, para producir isoindol fluorescente con un máximo de excitación/emisión de aproximadamente 419/493 nm
Detección de aniones, análisis celular, viabilidad celular, proliferación y función, detección de glutatión, homeostasis iónica y señalización, estrés nitrooxidativo, electroforesis en gel de proteínas, tinción y obtención de imágenes de geles de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente y proteger de la luz. |
| Método de detección | Fluorescente |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Formulario | Maciza |
| Cantidad | 100 mg |
| Objetivo | Amina primaria |
| Tipo | Naftaleno-2,3-dicarboxaldehído (NDA) |
| Etiqueta o tinte | NDA (naftaleno-2,3-dicarboxaldehído) |