Learn More
Invitrogen™ Measure-IT™ Thiol Assay Kit
Descripción
- Rango lineal de 0,05-5 μM de tiol, lo que lo hace hasta 400 veces más sensible que los métodos colorimétricos basados en el reactivo de Ellman
- El ensayo se realiza a temperatura ambiente; la señal de fluorescencia máxima se obtiene en cinco minutos y es estable durante al menos una hora
Ensayos de toxicología bioquímica, análisis celular, metabolismo celular, viabilidad, proliferación y función celulares, descubrimiento y desarrollo de fármacos, ensayos ADME/Tox basados en dianas
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Kit de ensayo de tiol |
| Cantidad | 1 kit |
| Línea de productos | Measure-iT |