Learn More
Invitrogen™ Mag-Fura-2, AM, cell permeant
Código de producto. 11599076
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 x 50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
1000 microgramos
Código de producto. 11599076
Marca: Invitrogen™ M1292
Indicador de magnesio intracelular que es radiométrico y excitable a la luz UV
  • Forma de acetoximetil (AM) éster
  • Útil para la carga intracelular no invasiva
Detección de calcio, análisis celular, viabilidad celular, proliferación y función, homeostasis iónica y señalización, detección de magnesio
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz.
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (aplicación) Viabilidad y proliferación celulares
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia, Microfotómetro, Citómetro de flujo
Tipo de producto Indicador de magnesio
Tipo de colorante A base de colorantes fluorescentes
Cantidad 20 x 50 μg
Condiciones de envío Temperatura ambiente