Learn More
Invitrogen™ LysoSensor™ Yellow/Blue DND-160, envase especial
Descripción
El colorante LysoSensor produce fluorescencia azul en ambientes neutros, pero cambia a fluorescencia amarilla en ambientes más ácidos. El pKa de DND-160 amarillo/azul de LysoSensor es de ∽ 4,2. Embalaje especial.
Análisis celular, estructura celular, rastreo y seguimiento celular, viabilidad celular, proliferación y función, adquisición de imágenes celulares, inmunofluorescencia (IF), tinción y detección de inmunofluorescencia, homeostasis iónica y señalización, lisosomas, rastreo de organelos, detección de pH
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Amarillo, azul |
| Concentración | 1 mM |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia |
| Tipo de producto | Tinte |
| Emission | 329⁄440 |
| Línea de productos | LysoSensor |
| Cantidad | 20 x 50 μL |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Mostrar más |