Learn More
Invitrogen™ Low Density Lipoprotein from Human Plasma, Acetylated, DiI complex (DiI AcLDL)
Código de producto. 10574053
Click to view available options
Cantidad:
200 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10574053
Marca: Invitrogen™ L3484
Apoproteína acetilada (AC) usada para el estudio de tipos de células que expresan receptores específicos para esta versión acetilada, es decir, las células microglía y endoteliales
La lipoproteína de baja densidad (LDL) humana es un gran complejo proteico (aproximadamente 500.000 Da) que se une a un receptor específico en la superficie de las células de vertebrados y aporta colesterol a través de endocitosis mediada por receptores. Los experimentos que se realizan para estudiar la LDL se suelen hacer añadiendo LDL marcada con fluorescencia a las células cultivadas y analizándolas mediante microscopía o citometría de flujo. La LDL marcada con fluorescencia también se puede inyectar en animales de experimentación y la distribución de la etiqueta puede analizarse después del periodo especificado.
  • Acetilado: Sí
  • Cantidad: 200 μl (1,0 mg/ml)
  • Los productos de LDL y AcLDL a partir de plasma humano fresco se preparan aproximadamente cada dos meses y están disponibles de forma continua
  • La LDL que contiene una apoproteína sin modificar se utiliza para estudiar el suministro y la internalización de colesterol normal: Si los residuos de lisina de la apoproteína de LDL han sido acetilados, el complejo de LDL no se une con el receptor de LDL, sino que es absorbido por las células microglía y endoteliales que poseen receptores «eliminadores» específicos de esa forma modificada
  • Entre algunas de las muchas aplicaciones de los complejos de LDL marcada, incluyen las siguientes: Recuento de los receptores de LDL de la superficie celular y análisis de su movimiento y agrupación tras la internalización; cuantificación de la actividad de los receptores de LDL en los fibroblastos (sustituyendo el ensayo de LDL marcada radioactivamente); investigación de la expresión de LDL e identificación de las deficiencias de receptores de LDL en distintas líneas de células
Análisis celular, viabilidad celular, proliferación y función, imágenes celulares, endocitosis, exocitosis y fagocitosis, inmunofluorescencia (IF), tinción y detección de inmunofluorescencia
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 1 mg⁄ml
Contenido y almacenamiento Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y proteger de la luz.
Método de detección Fluorescente
Tipo de producto Suplemento
Tipo de colorante Otras etiquetas o colorantes
Formulario Líquido
pH entre 6 y 8
Cantidad 200 μl
Condiciones de envío Hielo húmedo