Learn More
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Reduced Biohazard Cell Viability Kit #1, green & red fluorescence
Description
El kit 1 de viabilidad celular de riesgo biológico reducido LIVE/DEAD es un kit de viabilidad celular práctico y fácil de usar que está diseñado para reducir el riesgo asociado con la manipulación de posibles riesgos biológicos como patógenos virales, bacterianos o protozoarios. El ensayo controla la viabilidad en función de la integridad de la membrana de la célula. Las células con una membrana en riesgo que se consideran muertas o moribundas se teñirán de rojo, mientras que las células con una membrana intacta se teñirán de verde.
Análisis celular, recuento celular y viabilidad, recuento celular, viabilidad y crioconservación, cultivo celular, viabilidad celular y citotoxicidad, viabilidad celular, proliferación y función, citometría de flujo, viabilidad de citometría de flujo y ensayos de citotoxicidad, citometría de flujo de procesos celulares
Order Info
Condición de envío: Temperatura ambiente
Specifications
Specifications
| Tipo de célula | Células eucariotas |
| Color | Verde, rojo |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. |
| Descripción | Kit de viabilidad celular para reducción del riesgo biológico LIVE/DEAD™ n.º 1, fluorescencia verde y roja |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | Ensayo de viabilidad |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia, Citómetro de flujo, Lector de microplacas |
| Tipo de producto | Kit de viabilidad celular |
| Tipo de colorante | Otras etiquetas o colorantes |
| Emission | 516, 617 nm |
| Show More |