Learn More
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Cell-Mediated Cytotoxicity Kit, for animal cells
Descripción
El kit de citotoxicidad mediada por células LIVE/DEAD mide la citotoxicidad mediada por células, activada por linfocina (LAK) y mediada por células T de la sustancia asesina natural (NK). Las células diana se preincuban con la tinción de membrana verde fluorescente DiOC18 y luego se mezclan con células efectoras en presencia de yoduro de propidio, el colorante rojo fluorescente impermeable a la membrana. Las células diana vivas y muertas conservan la tinción de membrana verde fluorescente; las células diana y efectoras con membranas en riesgo muestran tinción de ácido nucleico rojo fluorescente; las células efectoras vivas no son fluorescentes.
Análisis celular, recuento celular y viabilidad, recuento celular, viabilidad y crioconservación, cultivo celular, viabilidad celular y citotoxicidad, viabilidad celular, proliferación y función, citometría de flujo, viabilidad de citometría de flujo y ensayos de citotoxicidad, citometría de flujo de procesos celulares
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de célula | Células de mamíferos, células eucariotas |
| Color | Verde, rojo |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el refrigerador de 2 °C a 8 °C y proteger de la luz. |
| Descripción | Kit de citotoxicidad mediada por células LIVE/DEAD™, para células de animales |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | Ensayo de viabilidad |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia, Citómetro de flujo |
| Tipo de producto | Kit de citotoxicidad mediada por células |
| Tipo de colorante | Otras etiquetas o colorantes |
| Emission | 501, 617 nm |
| Mostrar más |