Learn More
Invitrogen™ Solución de imágenes de células vivas
Descripción
La adquisición de imágenes de células vivas puede suponer un reto. No solo hay que optimizar la tinción para la lectura, la compatibilidad espectral y el nivel de relación señal-ruido de cada ensayo en particular, sino que la adquisición de imágenes de células vivas de procesos dinámicos y fisiología celular requiere una observación en vivo a lo largo del tiempo. La elección del medio es especialmente importante para la adquisición de imágenes en intervalos temporales y para experimentos en los que las células se exponen a condiciones ambientales durante períodos de tiempo más largos. Para obtener resultados fiables, es esencial que las células sean sanas y se mantengan lo más cerca posible de la temperatura fisiológica, pH, tensión de oxígeno y otras condiciones. Si aparecen células en mal estado, no deberán utilizarse para la adquisición de imágenes.
- Solución fisiológica tamponada ópticamente transparente con HEPES con pH 7,4 que mantiene las células sanas durante un máximo de 4 horas a temperatura y atmósfera ambientes
- Solución adecuada para aplicaciones de adquisición de imágenes de fluorescencia en células vivas
- Capacidad tamponadora ampliada con respecto a los medios para mejorar la viabilidad celular
- Desarrollado específicamente para aplicaciones de adquisición de imágenes de células vivas: proporciona claridad de imagen, relación señal-ruido y viabilidad celular que son significativamente mejores en comparación con los medios estándar
Análisis celular, adquisición de imágenes celulares, inmunofluorescencia (IF), preparación de muestras de inmunofluorescencia
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Solución de imágenes de células vivas |
| Línea de productos | Molecular Probes |
| Tipo de reactivo | Tampón para adquisición de imágenes fisiológicas |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a 25 °C |
| Características ecológicas | Embalaje sostenible |
| Cantidad | 500 mL |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |