Learn More
Invitrogen™ HCS LipidTOX™ Phospholipidosis and Steatosis Detection Kit, for high-content screening, for cellular imaging
Descripción
Includes
Tinciones de lípidos fosfolípidos y neutros, tinción nuclear Hoechst 33342, propranolol y ciclosporina A (compuestos de control), DMSO.
El kit de detección de fosfolípidos y esteatosis de HCS LipidTOX ofrece un conjunto completo de reactivos para la realización de pruebas de detección de alto contenido (HCS) basadas en imágenes para caracterizar la fosfolipidosis y la esteatosis, efectos secundarios tóxicos en el metabolismo de los lípidos que pueden ser desencadenados por fármacos u otros compuestos. El kit suministra la tinción de fosfolípidos LipidTOX Red y la tinción de lípidos neutros LipidTOX Green, que se pueden utilizar secuencialmente para el análisis de fosfolipidosis y esteatosis, respectivamente, o se pueden utilizar en aislamiento para el análisis de un solo parámetro. Ambas sondas fluorescentes se pueden detectar fácilmente con microscopios de fluorescencia y se pueden cuantificar con un software de análisis de imágenes independiente o el software de análisis de imágenes integrado de la mayoría de los lectores de HCS.
Análisis celular, adquisición de imágenes celulares, detección de alto contenido (HCS)
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente. Se suministran suficientes reactivos para dos placas de 96 pocillos o diez placas de 96 pocillos.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Cuando se almacena a -20 °C, se deshidrata y se protege de la luz, el kit es estable durante al menos 6 meses. |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (equipo) | Instrumentos de alto contenido |
| Tipo de producto | Kit de detección de fosfolipidosis y esteatosis |
| Tipo de colorante | Otras etiquetas o colorantes |
| Formato | Placa de 96 pocillos |
| Línea de productos | LipidTOX, Molecular Probes |
| Cantidad | 1200 ensayos |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |