Learn More
Invitrogen™ LC3B Antibody Kit for Autophagy
Código de producto. 10656988
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
10656988 1 kit cada uno
1 options
Código de producto. 10656988 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor L10382
Includes
El kit incluye un anticuerpo policlonal de conejo contra LC3B y difosfato de cloroquina.
Uso en microscopía de fluorescencia e imágenes de alto contenido
El kit de anticuerpos LC3 para la autofagia incluye un anticuerpo policlonal de conejo contra LC3B que se ha validado para su uso en microscopía de fluorescencia y análisis e imágenes de alto contenido. También se incluye el difosfato de cloroquina: después del tratamiento con este compuesto, el flujo autofágico normal se interrumpe y los autofagosomas se acumulan como resultado de la interrupción en el flujo autofágico normal.
Apoptosis, autofagia, análisis celular, metabolismo celular, viabilidad celular y citotoxicidad, viabilidad celular, proliferación y función, endocitosis, exocitosis y fagocitosis
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento El kit incluye un anticuerpo policlonal de conejo contra LC3B y difosfato de cloroquina.
  • Almacenar a ≤ -20 °C
  • Método de detección Fluorescente
    Para utilizar con (equipo) Microscopio confocal, Microscopio de fluorescencia, Instrumentos de alto contenido
    Tipo de producto Tinte
    Tipo de colorante Sin marcar
    Formato Placa de 96 pocillos, portaobjetos
    Cantidad 1 kit
    Condiciones de envío Hielo seco